Tlačiť
trans-1,2-Cyclohexanedimethanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: trans-Cyclohexane-1,2-diyldimethanol, trans-1,2-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane
OR3201-1G OR3201-5G
APOSOR3201-1GEA 46.53 EUR
APOSOR3201-1G APOSOR3201-5G
trans-1,2-Cyclohexanedimethanol
trans-1,2-Cyclohexanedimethanol
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Teplota varu: 113 °C/ 0,03 kPa
Teplota tavenia: 57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09260493
Číslo CAS: 25712-33-8