Tlačiť
trans-1,4-Dibromo-2-butene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3193-100G OR3193-25G OR3193-500G
APOSOR3193-100GEA 41.72 EUR
APOSOR3193-100G APOSOR3193-25G APOSOR3193-500G
trans-1,4-Dibromo-2-butene
trans-1,4-Dibromo-2-butene
Vzorec: C₄H₆Br₂
Teplota varu: 205 °C
Teplota tavenia: 48…53 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000249
Číslo CAS: 821-06-7
EINECS: 212-472-7
OSN: 2923
ADR: 8+6.1,II