Tlačiť
4-Methylbenzyl mercaptan 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: p-Xylene-α-thiol
OR31845-25ML OR31845-5ML
APOSOR31845-25MLEA 539.91 EUR
APOSOR31845-25ML APOSOR31845-5ML
4-Methylbenzyl mercaptan 97%
4-Methylbenzyl mercaptan
Vzorec: C₈H₁₀S
Teplota tavenia: 116…118/35mm °C
Hustota: 1,023 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039652
Číslo CAS: 4498-99-1
EINECS: 224-796-6
OSN: 2810
ADR: 6.1,III