Tlačiť
Ethyl-5-amino-1-benzyl-1H-imidazole-4-carboxylate 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR318101-1G OR318101-10G OR318101-5G
APOSOR318101-1GEA 294.01 EUR
APOSOR318101-1G APOSOR318101-10G APOSOR318101-5G
Ethyl-5-amino-1-benzyl-1H-imidazole-4-carboxylate 95+%
Ethyl-5-amino-1-benzyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₅N₃O₂
Mw: 245.28 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03406879
Číslo CAS: 68462-61-3