Tlačiť
sec-Butylhydrazine dihydrochloride 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR318093-1G OR318093-25G OR318093-5G
APOSOR318093-1GEA 189.73 EUR
APOSOR318093-1G APOSOR318093-25G APOSOR318093-5G
sec-Butylhydrazine dihydrochloride 95+%
sec-Butylhydrazine dihydrochloride
Vzorec: C₄H₁₄Cl₂N₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11840328
Číslo CAS: 1177361-36-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III