Tlačiť
[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]methanol 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzyl alcohol
OR318084-1G OR318084-10G OR318084-5G
APOSOR318084-1GEA 335.74 EUR
APOSOR318084-1G APOSOR318084-10G APOSOR318084-5G
[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]methanol 90%
[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]methanol
Vzorec: C₈H₉NO₅S
Teplota tavenia: 134…137 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06203102
Číslo CAS: 773873-23-7