Tlačiť
4-(2-Hydrazinylethyl)morpholine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR318074-1G OR318074-250MG
APOSOR318074-1GEA 148.82 EUR
APOSOR318074-1G APOSOR318074-250MG
4-(2-Hydrazinylethyl)morpholine 95%
4-(2-Hydrazinylethyl)morpholine
Vzorec: C₆H₁₅N₃O
Teplota varu: 80 °C/0,075mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07786279
Číslo CAS: 2154-24-7