Tlačiť
4-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)benzoic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
OR318073-1G OR318073-10G OR318073-5G
APOSOR318073-1GEA 397.36 EUR
APOSOR318073-1G APOSOR318073-10G APOSOR318073-5G
4-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)benzoic acid 95+%
4-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₉BO₄
Mw: 262.1093 g/mol
Teplota tavenia: 237…238 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09261433
Číslo CAS: 515131-35-8