Tlačiť
4-(3-Pyridin-3-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR318045-1G OR318045-10G OR318045-5G
APOSOR318045-1GEA 267.95 EUR
APOSOR318045-1G APOSOR318045-10G APOSOR318045-5G
4-(3-Pyridin-3-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline 95+%
4-(3-Pyridin-3-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline
Vzorec: C₁₇H₁₂N₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01936757
Číslo CAS: 849924-96-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III