Tlačiť
Imidazo[2,1-b]benzothiazole-2-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR318037-1G OR318037-10G OR318037-5G
APOSOR318037-1GEA 223.02 EUR
APOSOR318037-1G APOSOR318037-10G APOSOR318037-5G
Imidazo[2,1-b]benzothiazole-2-carboxylic acid 95%
Imidazo[2,1-b]benzothiazole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆N₂O₂S
Teplota tavenia: 256…259 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00203011
Číslo CAS: 64951-09-3