Tlačiť
3-(3,5-Bis-methanesulphonylphenyl)propionic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR318027-1G OR318027-5G
APOSOR318027-1GEA 362.91 EUR
APOSOR318027-1G APOSOR318027-5G
3-(3,5-Bis-methanesulphonylphenyl)propionic acid 95+%
3-(3,5-Bis-methanesulphonylphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₆S₂
Mw: 306.36 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10688275
Číslo CAS: 1040682-15-2