Tlačiť
4-[(Methylamino)carbonyl]benzoic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Methylcarbamoyl)benzoic acid
OR318005-1G OR318005-10G OR318005-5G
APOSOR318005-1GEA 435.81 EUR
APOSOR318005-1G APOSOR318005-10G APOSOR318005-5G
4-[(Methylamino)carbonyl]benzoic acid 95+%
4-[(Methylamino)carbonyl]benzoic acid
Vzorec: C₉H₉NO₃
Mw: 179.18 g/mol
Teplota tavenia: 270…272 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10688269
Číslo CAS: 23754-45-2