Tlačiť
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR318000-1G OR318000-10G OR318000-5G
APOSOR318000-1GEA 237.46 EUR
APOSOR318000-1G APOSOR318000-10G APOSOR318000-5G
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole 95+%
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₇ClN₂
Teplota tavenia: 184…185 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03647018
Číslo CAS: 111016-47-8