Tlačiť
1-Bromo-5-nitronaphthalene 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3179-100G OR3179-25G OR3179-5G
APOSOR3179-100GEA 209.79 EUR
APOSOR3179-100G APOSOR3179-25G APOSOR3179-5G
1-Bromo-5-nitronaphthalene 96%
1-Bromo-5-nitronaphthalene
Vzorec: C₁₀H₆BrNO₂
Teplota tavenia: 116…118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00156397
Číslo CAS: 5328-76-7