Tlačiť
1-Jódbutan
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Butyl iodide
OR3174-100G OR3174-500G
APOSOR3174-100GEA 83.03 EUR
APOSOR3174-100G APOSOR3174-500G
1-Jódbutan
1-Jódbutan
Vzorec: C₄H₉I
Teplota varu: 130…131 °C
Teplota tavenia: –103 °C
Hustota: 1,617 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001098
Číslo CAS: 542-69-8
EINECS: 208-824-4
OSN: 1993
ADR: 3,III