Tlačiť
(R)-1-Boc-2-Azetidinemethanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azetidinemethanol, (R)-1-Boc-2-azetidinemethanol
OR317182-1G OR317182-250MG
APOSOR317182-1GEA 257.16 EUR
APOSOR317182-1G APOSOR317182-250MG
(R)-1-Boc-2-Azetidinemethanol
(R)-1-Boc-2-Azetidinemethanol
Vzorec: C₉H₁₇NO₃
Mw: 187.2362 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03790937
Číslo CAS: 161511-90-6