Tlačiť
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR317181-1G OR317181-5G
APOSOR317181-1GEA 168.47 EUR
APOSOR317181-1G APOSOR317181-5G
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
Vzorec: C₉H₁₇NO₃
Hustota: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093620
Číslo CAS: 161511-85-9