Tlačiť
5,8-Dioxaspiro[3.4]octane-2-methanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5,8-Dioxaspiro[3.4]octan-2-ylmethanol
OR317131-1G OR317131-5G
APOSOR317131-1GEA 205.49 EUR
APOSOR317131-1G APOSOR317131-5G
5,8-Dioxaspiro[3.4]octane-2-methanol
5,8-Dioxaspiro[3.4]octane-2-methanol
Vzorec: C₇H₁₂O₃
Mw: 144.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23106218
Číslo CAS: 545882-60-8