Tlačiť
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR317053-250MG OR317053-500MG
APOSOR317053-250MGEA 0 EUR
APOSOR317053-250MG APOSOR317053-500MG
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate 96%
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate
Vzorec: C₆H₁₁NO·C₂H₂O₄
Teplota tavenia: 85…94 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD18325162
Číslo CAS: 1389264-18-9