Tlačiť
N-Boc-D-phenylalaninol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Boc-D-Phenylalaninol
OR316042-100G OR316042-25G OR316042-5G
APOSOR316042-100GEA 251.95 EUR
APOSOR316042-100G APOSOR316042-25G APOSOR316042-5G
N-Boc-D-phenylalaninol
N-Boc-D-phenylalaninol
Vzorec: C₁₄H₂₁NO₃
Mw: 251.3 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216472
Číslo CAS: 106454-69-7