Tlačiť
(S)-(-)-3-(Benzyloxycarbonyl)oxazolidine-4-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (S)-3-((Benzyloxy)carbonyl)oxazolidine-4-carboxylic acid, (S)-CBZ-Oxaproline
OR316041-1G OR316041-5G
APOSOR316041-1GEA 262.37 EUR
APOSOR316041-1G APOSOR316041-5G
(S)-(-)-3-(Benzyloxycarbonyl)oxazolidine-4-carboxylic acid
(S)-(-)-3-(Benzyloxycarbonyl)oxazolidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₅
Mw: 251.24 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00274193
Číslo CAS: 97534-82-2