Tlačiť
(S)-(+)-2-Methoxy-1-phenylethylamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (S)-(+)-1-Amino-1-phenyl-2-methoxyethane, (S)-2-Methoxy-1-phenylethanamine
OR316003-1G OR316003-250MG
APOSOR316003-1GEA 323.71 EUR
APOSOR316003-1G APOSOR316003-250MG
(S)-(+)-2-Methoxy-1-phenylethylamine 95%
(S)-(+)-2-Methoxy-1-phenylethylamine
Vzorec: C₉H₁₃NO
Mw: 151.2100 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01862273
Číslo CAS: 91298-74-7
OSN: 1760
ADR: 8 III