Tlačiť
2-Amino-4-bromophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Bromo-2-hydroxyaniline
OR3159-100G OR3159-25G
APOSOR3159-100GEA 127.96 EUR
APOSOR3159-100G APOSOR3159-25G
2-Amino-4-bromophenol 98%
2-Amino-4-bromophenol
Vzorec: C₆H₆BrNO
Mw: 188.02
Teplota tavenia: 130…135 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00235171
Číslo CAS: 40925-68-6