Tlačiť
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride, Trimesoylchloride, Trimesoyl chloride
OR315772-100G OR315772-25G OR315772-500G
APOSOR315772-100GEA 84.64 EUR
APOSOR315772-100G APOSOR315772-25G APOSOR315772-500G
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride
Vzorec: C₉H₃Cl₃O₃
Teplota varu: 180 °C
Teplota tavenia: 34…38 °C
Hustota: 1,487 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000679
Číslo CAS: 4422-95-1
OSN: 3261
ADR: 8,II