Tlačiť
2-(3-Methoxyphenethyl)phenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR315766-1G OR315766-5G
APOSOR315766-1GEA 24.55 EUR
APOSOR315766-1G APOSOR315766-5G
2-(3-Methoxyphenethyl)phenol 98%
2-(3-Methoxyphenethyl)phenol
Vzorec: C₁₅H₁₆O₂
Teplota tavenia: 47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09800498
Číslo CAS: 167145-13-3
EINECS: 605-468-5