Tlačiť
1,5-Bis(diphenylphosphino)pentane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Pentane-1,3-diylbis(diphenylphosphine), Pentylenebis(diphenylphosphine), Bis(1,2-diphenylphosphino)pentane
OR315706-25G OR315706-10G
APOSOR315706-25GEA 0 EUR
APOSOR315706-25G APOSOR315706-10G
1,5-Bis(diphenylphosphino)pentane 97%
1,5-Bis(diphenylphosphino)pentane
Vzorec: C₂₉H₃₀P₂
Teplota tavenia: 42…44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003052
Číslo CAS: 27721-02-4