Tlačiť
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethylenebis(diphenylphosphine), Bis(1,2-diphenylphosphino)ethane, DIPHOS, 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane, Ethane-1,3-diylbis(diphenylphosphine)
OR315704-100G OR315704-25G
APOSOR315704-100GEA 38.17 EUR
APOSOR315704-100G APOSOR315704-25G
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane
Vzorec: C₂₆H₂₄P₂
Mw: 398.42
Teplota tavenia: 137…142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003047
Číslo CAS: 1663-45-2
EINECS: 216-769-2