Tlačiť
3-Bromo-p-toluonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3157-25G OR3157-5G OR3157-100G
APOSOR3157-25GEA 28.24 EUR
APOSOR3157-25G APOSOR3157-5G APOSOR3157-100G
3-Bromo-p-toluonitrile 98%
3-Bromo-p-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
Mw: 196.05
Teplota tavenia: 41…45 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797818
Číslo CAS: 42872-74-2
OSN: 3439
ADR: 6.1 III