Tlačiť
3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR315510-25G OR315510-5G
APOSOR315510-25GEA 81.83 EUR
APOSOR315510-25G APOSOR315510-5G
3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine
3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine
Vzorec: C₇H₁₆ClN
Teplota varu: 169…171 °C/760mmHg
Hustota: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00039385
Číslo CAS: 104-77-8
OSN: 1992
ADR: 3+6.1,III