Tlačiť
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Tris(p-methoxyphenyl)phosphine
OR315480-25G OR315480-1G OR315480-5G
APOSOR315480-25GEA 99.48 EUR
APOSOR315480-25G APOSOR315480-1G APOSOR315480-5G
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine 95%
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
Vzorec: C₂₁H₂₁O₃P
Teplota tavenia: 131…132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014896
Číslo CAS: 855-38-9