Tlačiť
1,8-Dibromonaphthalene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR315403-100G OR315403-25G OR315403-5G
APOSOR315403-100GEA 454.87 EUR
APOSOR315403-100G APOSOR315403-25G APOSOR315403-5G
1,8-Dibromonaphthalene 98%
1,8-Dibromonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₆Br₂
Teplota tavenia: 105…110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00183574
Číslo CAS: 17135-74-9
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III