Tlačiť
Methyl 5-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 5-amino-2-chlorobenzoate
OR315330-1G OR315330-5G
APOSOR315330-1GEA 24.95 EUR
APOSOR315330-1G APOSOR315330-5G
Methyl 5-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
Teplota varu: 160 °C
Teplota tavenia: 28 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07800315
Číslo CAS: 42122-75-8