Tlačiť
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR315322-100G OR315322-25G
APOSOR315322-100GEA 175.29 EUR
APOSOR315322-100G APOSOR315322-25G
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate 98%
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₉NO₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03618407
Číslo CAS: 62621-09-4