Tlačiť
(R)-(+)-1-Phenylethanol 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (R)-1-Phenylethanol, (R)-(+)-α-Methylbenzyl alcohol, (R)-(+)-sec-Phenethyl alcohol
OR315316-25G OR315316-5G OR315316-100G
APOSOR315316-25GEA 41.72 EUR
APOSOR315316-25G APOSOR315316-5G APOSOR315316-100G
(R)-(+)-1-Phenylethanol 99%
(R)-(+)-1-Phenylethanol
Vzorec: C₈H₁₀O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064263
Číslo CAS: 1517-69-7
OSN: 2937
ADR: 6.1,III