Tlačiť
Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4R,5R)-Dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, Dimethyl (4R,5R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, (-)-2,3-O-Isopropylidene-L-tartaric Acid Dimethyl Ester, (4R,5R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester, (2R,3R)-(-)-Dimethyl-2,3-O-isopropylidene tartrate
OR315277-25G OR315277-5G
APOSOR315277-25GEA 297.23 EUR
APOSOR315277-25G APOSOR315277-5G
Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate
Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate
Vzorec: C₉H₁₄O₆
Mw: 218.21 g/mol
Teplota varu: 150 °C/19mmHg
Hustota: 1.19 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066218
Číslo CAS: 37031-29-1