Tlačiť
Ethyl-2-isothiocyanatobenzoate 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: o-Ethoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 2-Ethoxycarbonylphenyl isothiocyanate
OR315248-1G OR315248-5G
APOSOR315248-1GEA 104.69 EUR
APOSOR315248-1G APOSOR315248-5G
Ethyl-2-isothiocyanatobenzoate 98+%
Ethyl-2-isothiocyanatobenzoate
Vzorec: C₁₀H₉NO₂S
Mw: 207.25
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041063
Číslo CAS: 99960-09-5