Tlačiť
2-Iodophenyl isothiocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR315240-1G OR315240-25G OR315240-5G
APOSOR315240-1GEA 26.55 EUR
APOSOR315240-1G APOSOR315240-25G APOSOR315240-5G
2-Iodophenyl isothiocyanate
2-Iodophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₄INS
Teplota tavenia: 36…39 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041057
Číslo CAS: 98041-44-2
OSN: 2923
ADR: 8+6.1,III