Tlačiť
4-Chloropyridine-N-oxide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR315222-1G OR315222-5G OR315222-25G
APOSOR315222-1GEA 91.46 EUR
APOSOR315222-1G APOSOR315222-5G APOSOR315222-25G
4-Chloropyridine-N-oxide 95%
4-Chloropyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₄ClNO
Teplota tavenia: 160 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00047425
Číslo CAS: 1121-76-2
EINECS: 214-336-2