Tlačiť
2-Butynoic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR315221-25G OR315221-5G
APOSOR315221-25GEA 75.01 EUR
APOSOR315221-25G APOSOR315221-5G
2-Butynoic acid 99%
2-Butynoic acid
Vzorec: C₄H₄O₂
Teplota varu: 200…203 °C
Teplota tavenia: 78…80 °C
Hustota: 0,964 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004363
Číslo CAS: 590-93-2
EINECS: 209-695-7
OSN: 3261
ADR: 8,II