Tlačiť
6-Bromo-1-tetralone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromo-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 6-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR315157-1G OR315157-250MG OR315157-5G
APOSOR315157-1GEA 48.54 EUR
APOSOR315157-1G APOSOR315157-250MG APOSOR315157-5G
6-Bromo-1-tetralone 98%
6-Bromo-1-tetralone
Vzorec: C₁₀H₉BrO
Teplota tavenia: 44…47 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04114378
Číslo CAS: 66361-67-9