Tlačiť
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR315144-25G OR315144-5G
APOSOR315144-25GEA 543.16 EUR
APOSOR315144-25G APOSOR315144-5G
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid hydrochloride 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₁ClN₂O₂
Mw: 202.6381 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18157694
Číslo CAS: 131020-57-0