Tlačiť
2,5-Diformylfuran 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Furan-2,5-dicarbaldehyde, 2,5-Furandicarboxaldehyde
OR315125-1G OR315125-5G
APOSOR315125-1GEA 165.83 EUR
APOSOR315125-1G APOSOR315125-5G
2,5-Diformylfuran 98%
2,5-Diformylfuran
Vzorec: C₆H₄O₃
Mw: 124.10 g/mol
Teplota tavenia: 108…110 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00671517
Číslo CAS: 823-82-5