Tlačiť
5-(Hydroxymethyl)furan-2-carboxylic Acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic acid, Sumiki's acid, 5-(Hydroxymethyl)-2-furoic acid
OR315124-1G OR315124-5G OR315124-25G
APOSOR315124-1GEA 36.45 EUR
APOSOR315124-1G APOSOR315124-5G APOSOR315124-25G
5-(Hydroxymethyl)furan-2-carboxylic Acid 95%
5-(Hydroxymethyl)furan-2-carboxylic Acid
Vzorec: C6H6O4
Mw: 142.11 g/mol
Teplota tavenia: 165 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD03274472
Číslo CAS: 6338-41-6