Tlačiť
Methyl 4-methylnicotinate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 4-methylnicotinate
OR315098-1G OR315098-10G OR315098-5G
APOSOR315098-1GEA 89.73 EUR
APOSOR315098-1G APOSOR315098-10G APOSOR315098-5G
Methyl 4-methylnicotinate 98%
Methyl-4-methylnicotinate
Vzorec: C₈H₉NO₂
Mw: 151.1600 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258869
Číslo CAS: 33402-75-4