Tlačiť
1-Chloroisoquinoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR315040-25G OR315040-5G OR315040-100G
APOSOR315040-25GEA 119.53 EUR
APOSOR315040-25G APOSOR315040-5G APOSOR315040-100G
1-Chloroisoquinoline
1-Chloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₆ClN
Teplota varu: 274…275 °C/768mmHg
Teplota tavenia: 31…36 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00024134
Číslo CAS: 19493-44-8