Tlačiť
Kyselina pyrohroznová 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid, 2-Ketopropionic acid, 2-Oxopropanoic acid
OR315034-100G OR315034-500G OR315034-2.5KG
APOSOR315034-100GEA 124.57 EUR
APOSOR315034-100G APOSOR315034-500G APOSOR315034-2.5KG
Kyselina pyrohroznová 98%
Kyselina pyrohroznová
Vzorec: C₃H₄O₃
Mw: 88.06
Teplota varu: 164…166 °C
Teplota tavenia: 44541 °C
Hustota: 1.267 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 83 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002585
Číslo CAS: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
OSN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08205