Tlačiť
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Dinicotinic acid, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid
OR315024-100G OR315024-25G OR315024-500G
APOSOR315024-100GEA 136.59 EUR
APOSOR315024-100G APOSOR315024-25G APOSOR315024-500G
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid 98%
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
Mw: 167.12
Teplota varu: 357
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006393
Číslo CAS: 499-81-0