Tlačiť
(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (1S,2S)-(+)-N-(4-toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, (S,S)-N-(p-Toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, (S,S)-TsDPEN, N-((1S,2S)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)-4-methylbenzenesulphonamide
OR315018-1G OR315018-5G OR315018-25G
APOSOR315018-1GEA 24.95 EUR
APOSOR315018-1G APOSOR315018-5G APOSOR315018-25G
(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide 98%
(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide
Vzorec: C₂₁H₂₂N₂O₂S
Teplota tavenia: 128…131 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095684
Číslo CAS: 167316-27-0