Tlačiť
D-(+)-Malic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (R)-(+)-Hydroxysuccinic acid, D(+)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (R)-(+)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, D(+)-Malic acid, D(+)-Hydroxysuccinic acid, (R)-2-Hydroxysuccinic acid
OR315008-100G OR315008-25G
APOSOR315008-100GEA 96.13 EUR
APOSOR315008-100G APOSOR315008-25G
D-(+)-Malic acid
D-(+)-Malic acid
Vzorec: C₄H₆O₅
Mw: 134.09
Teplota varu: 322
Teplota tavenia: 100…104 °C
Hustota: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004245
Číslo CAS: 636-61-3
EINECS: 211-262-2
Merck Index: 13,05307