Tlačiť
3-Nitro-4-picoline 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3148-25G OR3148-1G OR3148-5G
APOSOR3148-25GEA 122.74 EUR
APOSOR3148-25G APOSOR3148-1G APOSOR3148-5G
3-Nitro-4-picoline 96%
3-Nitro-4-picoline
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Teplota varu: 238 °C
Teplota tavenia: 24…28 °C
Hustota: 1,228 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 108,3 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051829
Číslo CAS: 5832-44-0